Learn More
2-Fluorophénylméthylsulfone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorophenyl Methyl Sulfone |
| CAS | 654-47-7 |
| Formule moléculaire | C7H7FO2S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | o-Fluorophenyl Methyl Sulfone, 1-Fluoro-2-(methylsulfonyl)benzene, 2-Fluoro-1-(methylsulfonyl)benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccccc1F |
| Nom IUPAC | 1-fluoro-2-méthylsulfonylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.19 |
| Poids de la formule | 174.0151 |