Learn More
2-Fluorophenylacetic acid, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10368620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
10 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10368620 10 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10368620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenylacetic acid
Note relative au nom 98%
CAS 451-82-1
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61°C to 65°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7FO2
Formule linéaire FC6H4CH2CO2H
Numéro MDL MFCD00004315
Quantité 10 g
Beilstein 09, III, 2260
Synonyme 2-fluorophenylacetic acid, 2-2-fluorophenyl acetic acid, o-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro, 2-fluorophenyl acetic acid, 2-fluorophenylaceticacid, acetic acid, o-fluorophenyl, pubchem4164, 2fluorophenylacetic acid
Clé InChI RPTRFSADOICSSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)F
Nom IUPAC Acide 2-(2-fluorophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
CID PubChem 67979
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Shiny Crystals or Crystalline Powder