Learn More
Acide 2-fluorophénylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10477772 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10477772 1 g Flacon en verre 1g
10733593 5 g Flacon en verre 5g
10540594 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10477772 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359340010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1993-03-9 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1993-03-9
Formule moléculaire C6H6BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.92
Numéro MDL MFCD00674013
Clé InChI QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluorobenzeneboronic acid, 2-fluorophenyl boranediol, o-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluorophenyl, boronic acid, 2-fluorophenyl, 2-fluoro-phenyl-boronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, o-fluoro
CID PubChem 2734354
Nom IUPAC Acide (2-fluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenylboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 139.92
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.