Learn More
Chlorhydrate de 2-fluorophenylhydrazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404724 1 g 1g
11414724 5 g 5g
11424724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404724 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13716.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2924-15-4 | C6H8ClFN2 | 162.592 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2924-15-4
Formule moléculaire C6H8ClFN2
Poids moléculaire (g/mol) 162.592
Numéro MDL MFCD00012927
Clé InChI VFZYLSYYMHFPSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 2-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2-fluorophenylhydrazine hcl, 2-fluorophenylhydrazinehydrochloride, o-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 2-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-2-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem3347, c6h7fn2.hcl, acmc-209h7m
CID PubChem 2723910
Nom IUPAC (2-fluorophényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼205°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 3627985
Poids de la formule 162.6
Pourcentage de pureté 98%