Learn More
2-Fluorophénylurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314524 5 g 5g
11324524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314524 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01247.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 656-31-5 | C7H7FN2O | 154.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 656-31-5
Formule moléculaire C7H7FN2O
Poids moléculaire (g/mol) 154.144
Numéro MDL MFCD00014786
Clé InChI PAWVOCWEWJXILY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorophenyl urea, 1-2-fluorophenyl urea, o-fluorophenylurea, n-2-fluorophenyl urea, amino-n-2-fluorophenyl amide, o-fluorophenyl urea, acmc-20anu9, urea, o-fluorophenyl, urea,n-2-fluorophenyl
CID PubChem 12606
Nom IUPAC (2-fluorophényl)urée
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenylurea
Point de fusion 178°C to 184°C
Quantité 5 g
Beilstein 2803651
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%