Learn More
Acide 2-fluoropropionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455570 1 g 1g
15423317 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455570 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25841.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6087-13-4 | Molecular Formula: C3H5FO2 | Molecular Weight: 92.069 g/mol
2-Fluoropropionic acid is used in the medical field for diagnostic purposes. It is labeled with 18F and is used as an imaging agent for detecting prostate cancer in humans. It is also used to prepare 2-fluoro fatty acids, compounds that exhibit antifungal properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-fluoropropionique est utilisé dans le domaine médical à des fins diagnostiques. Il est marqué par 18F et est utilisé comme agent d’imagerie pour détecter le cancer de la prostate chez l’homme. Il est également utilisé pour préparer des acides gras 2-fluoro, composés qui présentent des propriétés antifongiques.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6087-13-4
Formule moléculaire C3H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 92.069
Numéro MDL MFCD06247714
Clé InChI ZVZPFTCEXIGSHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoropropionic acid, 2-fluoro-propionic acid, propanoic acid, 2-fluoro, pubchem13698, propanoic acid,2-fluoro, acmc-1b20x, ksc492i2p
CID PubChem 256876
Nom IUPAC Acide 2-fluoropropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluoropropionic acid
Densité 1.214
Point d’ébullition 66°C to 67°C (30 mmHg)
Point d’éclair 82°C (180°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.383
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Partly miscible in water.
Poids de la formule 92.07
Pourcentage de pureté 96%