Learn More
Acide 2-fluoropropionique, TRC
Code produit 30398718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398718 5 g 5g
30396695 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30398718 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5986105G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6087-13-4
Formule moléculaire C3 H5 F O2
Poids moléculaire (g/mol) 92.07
Synonyme 2-Fluoropropanoic Acid, (±)-2-Fluoropropionic Acid, NSC 84352, α-Fluoropropionic Acid
Nom IUPAC Acide 2-fluoropropanoïque
SMILES CC(F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoropropionic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Poids de la formule 92.0274