Learn More
2’-fluoropropiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368795 50 g 50g
11348795 2 g 2g
11358795 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12423.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 446-22-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
2'-Fluoropropiophenone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-fluoropropiophénone est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-22-0
Formule moléculaire C9H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 152.17
Numéro MDL MFCD00009893
Clé InChI NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone
CID PubChem 579399
Nom IUPAC 1-(2-fluorophényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoropropiophenone
Densité 1.102
Point d’ébullition 89°C to 91°C (12 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.5045
Quantité 50 g
Beilstein 3235723
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol. Not miscible in water.
Poids de la formule 152.17
Pourcentage de pureté 99%