Learn More
2-Fluoropropiophénone, TRC
Code produit 30398197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398197 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398197 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5955952G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoropropiophenone
CAS 446-22-0
Formule moléculaire C9H9FO
Quantité 2 g
Synonyme 2'-Fluoropropiophenone, 1-(2-Fluorophenyl)-1-propanone, 2-Fluorophenyl Ethyl Ketone
Formule InChI InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccccc1F
Nom IUPAC 1-(2-fluorophényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 152.17
Poids de la formule 152.0637