Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 2-Fluoropyridine-3-, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11357439
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357439 1 g 1g
15467735 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27845.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452972-14-4
Formule moléculaire C11H15BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.054
Numéro MDL MFCD06798245
Clé InChI YYOZFGQOPNTVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-3-boronic pound inverted question markacid pound inverted question markpinacol pound inverted question markester, pubchem24045, 2-fluoropyridine-3-boronicacidpinacolester
CID PubChem 12067063
Nom IUPAC 2-fluoro-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 42°C to 45°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 223.06
Pourcentage de pureté 95%