Learn More
2-acide fluoropyridine-4-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoropyridine-4-boronic acid |
| Point de fusion | ∽195°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 140.91 |
| Pourcentage de pureté | 95% |