Learn More
2-4acide fluoropyridine--carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450001 1 g 1g
11440001 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450001 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044755.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 402-65-3 | Molecular Formula: C6H4FNO2 | Molecular Weight: 141.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 402-65-3
Formule moléculaire C6H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.10
Numéro MDL MFCD02181194
Clé InChI JMPFWDWYGOWUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoroisonicotinic acid, 2-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro, 2-fluoroisonicotinicacid, 2-fluoro-4-carboxypyridine, 2-fluoro-4-pyridinylcarboxylic acid, 2-fluoropyridine-4-carboxylicacid, pubchem2998, pubchem3548
CID PubChem 345360
Nom IUPAC 2-fluoropyridine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(F)=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
Point de fusion 195°C to 497°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 141.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.