Learn More
2-fluorostyrène, 98 %, stab. avec 0,1 % 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498007 100 g 100g
11488007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17425.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 394-46-7 | C8H7F | 122.142 g/mol
It finds its application in the homo- and cross-olefin metathesis coupling of vinylphosphane oxides and electron-poor alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans le couplage de métathèse d’oléfine-homo et croisée des oxydes de vinylphosphane et des alcènes pauvres en électrons.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez loin des agents oxydants, de la chaleur, de la lumière, du rayonnement UV et des initiateurs de radicaux libres. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-46-7
Formule moléculaire C8H7F
Poids moléculaire (g/mol) 122.142
Numéro MDL MFCD00013550
Clé InChI YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorostyrene, o-fluorostyrene, 1-fluoro-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-fluoro, benzene, ethenylfluoro, 1-ethenyl-2-fluoro-benzene, 2-fluoro-styrene, acmc-1cuju, 1-fluoro-2-vinyl-benzene
CID PubChem 123056
Nom IUPAC 1-éthényl-2-fluorobenzène
SMILES C=CC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorostyrene
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densité 1.02
Point d’ébullition 29°C to 30°C (4 mmHg)
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.52
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1925226
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 122.14
Pourcentage de pureté 98%