Learn More
2-Fluorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481577 1 g 1g
11491577 5 g -
11401587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24995.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2557-78-0 | C6H4FS | 127.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2557-78-0
Formule moléculaire C6H4FS
Poids moléculaire (g/mol) 127.16
Numéro MDL MFCD00041419
Clé InChI WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-fluorothiophenol, o-fluorothiophenol, o-fluorobenzenethiol, 2-fluorobenzene-1-thiol, fluorothiophenol, o-fluoro thiophenol, 2-fluoro-thiophenol, 2-fluoro-benzenethiol, 2-fluorobenzene thiol, pubchem5428
CID PubChem 520216
SMILES FC1=CC=CC=C1[S-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorothiophenol
Densité 1.203
Point d’ébullition 164°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.555
Quantité 1 g
Numéro UN UN3071
Beilstein 2039768
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC (2-fluorophenyl)sulfanide
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 97%