Learn More
2-fluorotoluène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458736
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458736 500 g 500g
11448736 100 g 100g
11468736 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16912.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110.131 g/mol
It is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée en synthèse organique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-52-3
Formule moléculaire C7H7F
Poids moléculaire (g/mol) 110.131
Numéro MDL MFCD00000322
Clé InChI MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
CID PubChem 7241
Nom IUPAC 1-fluoro-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorotoluene
Point de fusion -87°C
Densité 1.002
Point d’ébullition 113°C to 114°C
Point d’éclair 12°C (53°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.473
Quantité 500 g
Numéro UN UN2388
Beilstein 1853362
Merck Index 14,4180
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 110.13
Pourcentage de pureté ≥99%