Learn More
2-Fluorotoluène-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Code produit 30312185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30312185 0.25 g
30310394 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30312185 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND16730.25G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorotoluene-D3 (methyl-D3)
CAS 25319-49-7
Formule moléculaire C7 D3 H4 F
Quantité 0.25 g
Synonyme Toluene-α,α,α-d3, o-fluoro- (8 CI), 1-Fluoro-2-(methyl-d3)benzene, 2-Fluorotoluene-α,α,α-d3, 2-Fluorotoluene-d3, 2-Fluorotoluene-D3 (methyl-D3)
Formule InChI InChI=1 S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1F
Nom IUPAC 1-fluoro-2-(triduutérométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 113.1474
Poids de la formule 113,072 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique