Learn More
Acide 2-(Fmoc-amino)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440169 25 g 25g
15430169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63459.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 150256-42-1 | C22H17NO4 | 359.381 g/mol
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimique, pharmaceutique et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou dans 1 % d’acide acétique.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150256-42-1
Formule moléculaire C22H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 359.381
Numéro MDL MFCD00235883
Clé InChI CNAVPEPPAVHHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fmoc-2-abz-oh, fmoc-2-aminobenzoic acid, 2-fmoc-amino benzoic acid, fmoc-abz-oh, n-fmoc-anthranilic acid, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, fmoc-anthranilic acid, benzoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino benzoic acid, n-2-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-benzoic acid
CID PubChem 978386
Nom IUPAC acide 2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)benzoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC=CC=C4C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Fmoc-amino)benzoic acid
Point de fusion 216°C to 218°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 7659726
Informations sur la solubilité Soluble in water or 1% acetic acid.
Poids de la formule 359.37
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre