Learn More
Acide 2-(Fmoc-amino) isobutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458758
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15458758 25 g 25g
15438758 1 g 1g
15448758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62211.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94744-50-0
Formule moléculaire C19H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 325.36
Numéro MDL MFCD00151913
Clé InChI HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fmoc-aib-oh, fmoc-alpha-methylalanine, fmoc-alpha-me-ala-oh, 2-fmoc-amino isobutyric acid, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-2-methyl, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, n-fmoc-2-aminoisobutyric acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino isobutyric acid
CID PubChem 2756096
SMILES CC(C)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Fmoc-amino)isobutyric acid
Point de fusion 182°C to 188°C
Quantité 25 g
Beilstein 5604328
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC 2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)2--acide méthylpropanoïque
Poids de la formule 325.36
Pourcentage de pureté 98%