Learn More
Acide2-Formyl-3-thiophéne boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10461420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10461420 5 g Flacon en verre 5g
10765252 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10461420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427690050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4347-31-3 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4347-31-3
Formule moléculaire C5H5BO3S
Poids moléculaire (g/mol) 155.96
Numéro MDL MFCD01075678
Clé InChI BBENFHSYKBYWJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-formylthiophene-3-boronic acid, 2-formylthiophen-3-yl boronic acid, 2-formyl-3-thiopheneboronic acid, 3-borono-2-formylthiophene, 2-formyl-3-thienyl boronic acid, 2-formyl-3-thienylboronic acid, 3-boronothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2-formyl-3-thienyl, 2-formylthiophene-3-boronicacid
CID PubChem 2773426
Nom IUPAC Acide (2-formylthiophène-3-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=C(SC=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137.0°C to 193.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 155.99
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.