Learn More
2-Formyl-cefpodoxime Proxetil, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Formyl-cefpodoxime Proxetil |
| CAS | 96680-30-7 |
| Formule moléculaire | C22H27N5O10S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-[2-(Formylamino)-4-thiazolyl]-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 1-[[(1-methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester, [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-7-[[[2-(Formylamino)-4-thiazolyl](methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 1-[[(1-methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester, 1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl, (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-[2-(formylamino)-4-thiazolyl]-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefpodoxime Proxetil EP Impurity F, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-[2-(formylamino)-4-thiazolyl]-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-, 1-[[(1-methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (6R,7R)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H27N5O10S2/c1-10(2)35-22(32)37-11(3)36-20(31)16-12(6-33-4)7-38-19-15(18(30)27(16)19)25-17(29)14(26-34-5)13-8-39-21(24-13)23-9-28/h8-11,15,19H,6-7H2,1-5H3,(H,25,29)(H,23,24,28)/b26-14-/t11?,15-,19-/m1/s1 |
| SMILES | COCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c3csc(NC=O)n3)C2=O)C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 585.61 |
| Poids de la formule | 585.1199 |