Learn More
Acide 2-(formylamino)benzoïque (> 90%), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Formylamino)benzoic Acid |
| CAS | 3342-77-6 |
| Formule moléculaire | C8H7NO3 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO3/c10-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)12/h1-5H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1NC=O |
| Nom IUPAC | Acide 2-formamidobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.15 |
| Poids de la formule | 165.0426 |