Learn More
Acide 2-formylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437116
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437116 1 g 1g
11447116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25434.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 40138-16-7 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
2-Formylbenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-L’acide formylbenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40138-16-7
Formule moléculaire C7H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 149.94
Numéro MDL MFCD00151822
Clé InChI DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-formylphenyl boronic acid, 2-formylbenzeneboronic acid, benzaldehyde-2-boronic acid, o-formylphenylboronic acid, 2-boronobenzaldehyde, 2-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 2-formylphenyl, 2-benzaldehyde boronic acid, 2-formylphenyl-boronic acid
CID PubChem 292189
Nom IUPAC Acide (2-formylphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Formylbenzeneboronic acid
Point de fusion ∼115°C to 120°C
Quantité 1 g
Beilstein 3030776
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 149.94
Pourcentage de pureté 97%