Learn More
Acide 2-formylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Formylbenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-L’acide formylbenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Formylbenzeneboronic acid |
| Point de fusion | ∼115°C to 120°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3030776 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
| Poids de la formule | 149.94 |
| Pourcentage de pureté | 97% |