Learn More
Sel de sodium d’acide 2-formylbenzènesulfonique, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10043863 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10043863 2.5 kg Flacon en plastique -
10175130 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10043863 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219320025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1008-72-6 | C7H5NaO4S | 208.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008-72-6
Formule moléculaire C7H5NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.16
Numéro MDL MFCD00007478
Clé InChI ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 2-formylbenzenesulfonate, 2-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium o-formylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt, unii-lh8xh59068, 2-sulfobenzaldehyde sodium salt, sodium benzaldehyde-2-sulfonate, benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, o-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 2-formylbenzene-1-sulfonate
CID PubChem 3794540
Nom IUPAC sodium; 2-formylbenzènesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HCOC6H4SO3Na
Quantité 2.5 kg
Beilstein 11, 324
Poids de la formule 208.17
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre