Learn More
Sel de sodium d’acide 2-formylbenzènesulfonique, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10175130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10175130 500 g Flacon en plastique 500g
10043863 2.5 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10175130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219325000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1008-72-6 | C7H5NaO4S | 208.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008-72-6
Formule moléculaire C7H5NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.16
Numéro MDL MFCD00007478
Clé InChI ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 2-formylbenzenesulfonate, 2-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium o-formylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt, unii-lh8xh59068, 2-sulfobenzaldehyde sodium salt, sodium benzaldehyde-2-sulfonate, benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, o-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 2-formylbenzene-1-sulfonate
CID PubChem 3794540
Nom IUPAC sodium 2-formylbenzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HCOC6H4SO3Na
Quantité 500 g
Beilstein 11, 324
Poids de la formule 208.17
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre