Learn More
Acide 2-formylcinnamique, TRC
Code produit 30393657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393657 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393657 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6985302G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Formylcinnamic Acid
CAS 28873-89-4
Formule moléculaire C10 H8 O3
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C10H8O3/c11-7-9-4-2-1-3-8(9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1C=O
Nom IUPAC acide (E)-3-(2-formylphényl)prop-2-énoique
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Poids de la formule 176.0473