Learn More
Acide 2-formylphénylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10272702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10272702 1 g Flacon en verre 1g
10733783 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10272702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359360010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 40138-16-7 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40138-16-7
Formule moléculaire C7H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 149.94
Numéro MDL MFCD00151822
Clé InChI DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-formylphenyl boronic acid, 2-formylbenzeneboronic acid, benzaldehyde-2-boronic acid, o-formylphenylboronic acid, 2-boronobenzaldehyde, 2-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 2-formylphenyl, 2-benzaldehyde boronic acid, 2-formylphenyl-boronic acid
CID PubChem 292189
Nom IUPAC Acide (2-formylphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Formylphenylboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 120.0°C to 122.0°C
Couleur Orange-rose à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 149.94
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou aiguilles et gros morceaux