Learn More
Acide 2-formylphénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Formylphenylboronic Acid |
| CAS | 40138-16-7 |
| Formule moléculaire | C7H7BO3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | NSC 157839, o-Formylbenzeneboronic Acid, o-Formylphenylboronic Acid, B-(2-Formylphenyl)boronic Acid, 2-Boronobenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccccc1C=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.94 |
| Poids de la formule | 150.0488 |