Learn More
Acide 2-Formylthiophène3-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398196 5 g 5g
11388196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15195.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4347-31-3 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4347-31-3
Formule moléculaire C5H5BO3S
Poids moléculaire (g/mol) 155.96
Numéro MDL MFCD01075678
Clé InChI BBENFHSYKBYWJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-formylthiophene-3-boronic acid, 2-formylthiophen-3-yl boronic acid, 2-formyl-3-thiopheneboronic acid, 3-borono-2-formylthiophene, 2-formyl-3-thienyl boronic acid, 2-formyl-3-thienylboronic acid, 3-boronothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2-formyl-3-thienyl, 2-formylthiophene-3-boronicacid
CID PubChem 2773426
Nom IUPAC Acide (2-formylthiophène-3-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=C(SC=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Formylthiophene-3-boronic acid
Point de fusion ∽200°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 4393584
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 155.97
Pourcentage de pureté 97%