Learn More
2'-Fucosyllactose (~90 %), TRC
Code produit 30136368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136368 1 mg 1mg
30133278 2 mg 2mg
30006397 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136368 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF8361381MG
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41263-94-9
Formule moléculaire C18H32O15
Poids moléculaire (g/mol) 488.44
Synonyme Lactose, 2'-O-fucosyl- (7CI), O-6-Deoxy-α-L-galactopyranosyl-(1→2)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose, 2'-Fucosyllactose, 2'-O-Fucosyllactose
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fucosyllactose
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H32O15/c1-5-9(24)12(27)14(29)17(30-5)33-16-13(28)11(26)8(4-21)31-18(16)32-15(7(23)3-20)10(25)6(22)2-19/h2,5-18,20-29H,3-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-/m0/s1
Poids de la formule 488.1741
Pourcentage de pureté >95%