Learn More
2-Furaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11379609 250 g 250g
11463227 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379609 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16167.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
2-Furaldehyde is used in the manufacture of furfural-phenol plastics such as Durite; in solvent refining of petroleum oils and in the preparation of pyromucic acid. It is used as a solvent for nitrated cotton, cellulose acetate and gums; for accelerating vulcanization; in the synthesis of furan derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Furaldéhyde est utilisé dans la fabrication de plastiques au furfural-phénol tels que le Durite ; dans le raffinage aux solvants d’huiles de pétrole et dans la préparation d’acide pyromucique. Il est utilisé comme solvant pour le coton nitré, l’acétate de cellulose et les gommes ; pour accélérer la vulcanisation ; dans la synthèse de dérivés de furanes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (83 g/l).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-01-1
Formule moléculaire C5H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Numéro MDL MFCD00003229
Clé InChI HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
CID PubChem 7362
ChEBI CHEBI:34768
Nom IUPAC furane-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furaldehyde
Point de fusion -38°C
Densité 1.159
Point d’ébullition 162°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Odeur Almond-like
Indice de réfraction 1.5261
Quantité 250 g
Numéro UN UN1199
Beilstein 105755
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,4304
Informations sur la solubilité Soluble in water (83g/L).
Poids de la formule 96.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Furaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Furfural