Learn More
2-furaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10307940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10307940 25 mL Flacon en verre 25mL
10686382 250 mL Flacon en verre 250mL
10449500 1 L Flacon en verre 1L
10074053 2.5 L Flacon en verre 2.50L
13498418 10 L Baril métallique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10307940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181100250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-01-1
Formule moléculaire C5H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Numéro MDL MFCD00003229
Clé InChI HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
CID PubChem 7362
ChEBI CHEBI:34768
Nom IUPAC furane-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furaldehyde
Acidité 0.02 eq/L max.
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -37°C
Couleur Ambre à marron
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 159°C to 161°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5250 to 1.527
Quantité 25 mL
Résidus après évaporation 0.5% max.
Merck Index 15,4333
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viscosité 1.49 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 96.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Furaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.