Learn More
Acide 2-(furan-2-yl)acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Furan-2-yl)acetic Acid |
| CAS | 2745-26-8 |
| Formule moléculaire | C6H6O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-(2-Furyl)acetic acid, 2-Furanylacetic Acid, 2-Furylacetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O3/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)Cc1occc1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(furan-2-yl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.11 |
| Poids de la formule | 126.0317 |