Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-furancarboxylique, TRC
Code produit 30408336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408336 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408336 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF86376510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Furan-2-carboxylate
CAS 611-13-2
Formule moléculaire C6 H6 O3
Quantité 10 g
Synonyme AH 22254X, Fluticasone furoate related, Methyl 2-furoate
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1occc1
Nom IUPAC méthyl furan-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Poids de la formule 126.0317