Learn More
Acide 2-furoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10070920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10070920 5 g Flacon en verre 5g
10497300 100 g Flacon en plastique 100g
10754231 500 g Flacon en plastique 500g
10309323 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10070920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119820050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 88-14-2 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-14-2
Numéro MDL MFCD00003238
Clé InChI SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, pyromucic acid, 2-carboxyfuran, furoic acid, furancarboxylic acid, alpha-furoic acid, alpha-furancarboxylic acid, 2-furanoic acid, kyselina 2-furoova
CID PubChem 6919
ChEBI CHEBI:30845
Nom IUPAC Acide furane-2-carboxylique
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 129.0°C to 133.0°C
Couleur Beige à blanc
Point d’ébullition 230.0°C to 232.0°C
Point d’éclair 137°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H4O3
Quantité 5 g
Beilstein 18, 272
Merck Index 15, 4336
Informations sur la solubilité Solubility in water: 36g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in paraffin hydrocarbons
Poids moléculaire (g/mol) 112.08
Poids de la formule 112.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Furoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.