Learn More
Acide hydrazide 2-furoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430204 10 g 10g
11440204 50 g 50g
11450204 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430204 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13630.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3326-71-4 | C5H6N2O2 | 126.115 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-71-4
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.115
Numéro MDL MFCD00003235
Clé InChI SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furoic acid hydrazide, 2-furoic hydrazide, 2-furohydrazide, furoylhydrazide, 2-furancarbohydrazide, 2-furoylhydrazide, furoic acid, hydrazide, 2-furoic acid, hydrazide, 2-furoylhydrazine, 2-furylcarbonylhydrazide
CID PubChem 18731
Nom IUPAC furane-2-carbohydrazide
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)NN
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Furoic acid hydrazide
Point de fusion 77°C to 81°C
Quantité 10 g
Beilstein 114435
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.