Learn More
2-Furoic acid, MedChemExpress
Description
2-Furoic acid (Furan-2-carboxylic acid) is an organic compound produced through furfural oxidation. 2-Furoic acid exhibits hypolipidemic effet, lowers both serum cholesterol and serum triglyceride levels in rats.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Furoic acid |
| CAS | 88-14-2 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H4O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Furan-2-carboxylic acid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (892.22 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CO1)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 112.08 |
| Afficher plus |