Learn More
Acide 2-furoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Furancarboxylic Acid |
| CAS | 88-14-2 |
| Formule moléculaire | C5 H4 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Furancarboxylic acid, 2-Furoic acid (7CI,8CI), 2-Carboxyfuran, 2-Furanoic acid, Furan-2-carboxylic acid, NSC 58965, NSC 8842, Pyromucic acid, α-Furancarboxylic acid, α-Furoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1occc1 |
| Nom IUPAC | Acide furane-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 112.08 |
| Poids de la formule | 112.016 |