Learn More
Chlorure de 2-furoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10046243 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10046243 25 mL Flacon en verre 25mL
10478910 100 mL Flacon en verre 100mL
10337490 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10046243 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165380250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 527-69-5 | C5H3ClO2 | 130.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-69-5
Formule moléculaire C5H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 130.53
Numéro MDL MFCD00003228
Clé InChI OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
CID PubChem 68242
Nom IUPAC Chlorure de furane-2-carbonyle
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furoyl chloride
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -2°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.3200g/mL
Point d’ébullition 173°C to 174°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5300 to 1.532
Quantité 25 mL
Beilstein 18, 276
Merck Index 15, 4339
Gravité spécifique 1.32
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,toluene,methylene chloride,,dichloroethane,chlorobenzene,ethyl acetate,thf,and chloroform,decomposes in alcohol
Poids de la formule 130.53
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Furoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.