Learn More
2-furoylacétonitrile, 99 %, ACROS Organics™
Code produit 10323342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10323342 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10323342 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 355600010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furoylacetonitrile
CAS 31909-58-7
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 76°C to 79°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5NO2
Numéro MDL MFCD00052210
Quantité 1 g
Synonyme 2-furoylacetonitrile, 3-furan-2-yl-3-oxopropanenitrile, 3-2-furyl-3-oxopropanenitrile, 2-cyanoacetylfuran, 2-furanoylacetonitrile, 2-furoyl acetonitrile, pubchem11959, acmc-1cock, 2-2-furanoyl acetonitrile
Clé InChI RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CO1
Nom IUPAC 3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 135.12
CID PubChem 141671
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Furoylacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.