Learn More
2-Furylacetone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499697 5 g 5g
11409707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22171.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6975-60-6 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Suitable for fragrance applications.2-Furylacetone is used as the reactant in the synthesis and transformations of furan derivatives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Adaptée aux applications de parfum. La .2-furylacétone est utilisée comme réactif dans la synthèse et les transformations des dérivés du furane
Solubilité
Soluble dans l’alcool, la triacétine.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6975-60-6
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD02683084
Clé InChI IQOJTGSBENZIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furylacetone, furylacetone, 2-acetonylfuran, 2-propanone, 1-2-furanyl, furfuryl methyl ketone, 1-2-furyl-2-propanone, methyl furfuryl ketone, 1-2-furanyl-2-propanone, 2-furfuryl methyl ketone, 2-furyl-2-propanone
CID PubChem 228583
Nom IUPAC 1-(furan-2-yl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furylacetone
Point d’ébullition 179°C to 180°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Stench
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,triacetin.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquid