Learn More
2-Heptadécyn-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Heptadecyn-1-ol |
| CAS | 2833-98-9 |
| Formule moléculaire | C17H32O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-14,17H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC#CCO |
| Nom IUPAC | heptadec-2-yn-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.44 |
| Poids de la formule | 252.2453 |