Learn More
2-heptanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10051090 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Code produit. 10051090
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 543-49-7 | C7H16O | 116.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-49-7
Formule moléculaire C7H16O
Poids moléculaire (g/mol) 116.20
Numéro MDL MFCD00004587
Clé InChI CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-heptanol, s-heptyl alcohol, 2-heptyl alcohol, 2-hydroxyheptane, amyl methyl carbinol, heptanol-2, methyl amyl carbinol, 1-methylhexanol, heptyl alcohol, sec, 2-heptanol natural
CID PubChem 10976
Nom IUPAC heptan-2-ol
SMILES CCCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Heptanol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8175g/mL
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4200 to 1.422
Quantité 50 mL
Beilstein 01, 415
Merck Index 15, 4697
Gravité spécifique 0.8175
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,miscible with most common organic liquids
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Heptanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.