Learn More
2-Heptyl Chloroformate, TRC
Code produit 30136830
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136830 1 g 1g
30137530 2.5 g 2.50g
30008099 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136830 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2829901G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 290819-03-3
Formule moléculaire C8H15ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 178.66
Synonyme Carbonochloridic Acid 1-Methylhexyl Ester, Heptan-2-yl Carbonochloridate
Nom IUPAC heptan-2-yl carbonochloridate
SMILES ClC(OC(C)CCCCC)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Heptyl Chloroformate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H15ClO2/c1-3-4-5-6-7(2)11-8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3
Poids de la formule 178.0761