Learn More
2-heptyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10403555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10403555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10403555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 89°C to 90°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H12O
Formule linéaire CH3(CH2)3C∽CH2OH
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00039541
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.88
Synonyme 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
Clé InChI OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC#CCO
Nom IUPAC Hept-2-yn-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
CID PubChem 535111
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Heptyn-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.