Learn More
2-heptan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497157 5 g 5g
11487157 1 g 1g
11407167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14959.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1002-36-4 | C7H12O | 112.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1002-36-4
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.172
Numéro MDL MFCD00039541
Clé InChI OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
CID PubChem 535111
Nom IUPAC Hept-2-yn-1-ol
SMILES CCCCC#CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Heptyn-1-ol
Densité 0.882
Point d’ébullition 89°C to 90°C (16 mmHg)
Point d’éclair 78°C (172°F)
Indice de réfraction 1.454
Quantité 5 g
Beilstein 1739001
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%