Learn More
2-Heptyn-1-ol, TRC
Code produit 30403897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403897 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403897 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH998578500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
Formule moléculaire C7H12O
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Heptynol, 3-Butylpropargyl Alcohol
Formule InChI InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
SMILES CCCCC#CCO
Nom IUPAC Hept-2-yn-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Poids de la formule 112.0888