Learn More
2-heptyne, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15365018 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15365018 25 g 25g
15355018 5 g 5g
15385018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15365018 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455560250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1119-65-9
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.17
Clé InChI AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-heptyne, 1-methyl-2-butylacetylene, butylmethylacetylene, n-butylmethylacetylene, acmc-1brzr, n-c4h9c.$.cch3, 2-heptyne,
CID PubChem 14245
Nom IUPAC hept2-yne
SMILES CCCCC#CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Heptyne
Densité 0.7590g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 111.0°C (743.0 mmHg)
Point d’éclair 11°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule linéaire CH3(CH2)3C≡CCH3
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.759
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Heptyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement