Learn More
2-(Hexaméthylèneimino)chlorhydrate de chlorure dʼéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331417 5 g 5g
11341417 25 g 25g
11351417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11331417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01833.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26487-67-2
Formule moléculaire C8H17Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 198.131
Numéro MDL MFCD00012842
Clé InChI ZQDSOUPBYJIPNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-chloroethyl azepane hydrochloride, 2-hexamethyleneimino ethyl chloride hydrochloride, 1h-azepine, hydrochloride, 2-chloroethylhexamethylenemine hydrochloride, 1-2-chloroethyl hexamethyleneimine hydrochloride, 2-chloroethyl hexamethylene imine hydrochloride, 2-chloroethyl azaperhydroepine, chloride, pubchem21389, 1-2-chloroethyl azepane hcl, wln: t7ntj a2g &gh
CID PubChem 24188283
Nom IUPAC 1-(2-chloroéthyle)azépane;chlorhydrate
SMILES C1CCCN(CC1)CCCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride
Point de fusion 206°C to 212°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3680388
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 198.14
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement