Learn More
2-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10550774 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10550774 10 g Flacon en verre 10g
10499242 50 g Flacon en verre 50g
10300214 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10550774 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156290100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 626-93-7 | C6H14O | 102.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-93-7
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00004585
Clé InChI QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
CID PubChem 12297
Nom IUPAC hexane-2-ol
SMILES CCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hexanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -23.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 139.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4125 to 1.4155
Quantité 10 g
Beilstein 01, 408
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.